Print…
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 244 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042396
Número CAS: 203245-16-3