Print…
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
PC0502-25G PC0502-5G
APOSPC0502-25GEA 455 EUR
APOSPC0502-25G APOSPC0502-5G
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Fórmula: C₈H₆F₄
Peso Molecular: 178.13 g/mol
Ponto de ebulição: 83…84 °C/30mmHg
Densidade: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320708
Número CAS: 369-54-0