Print…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, Grau técnico
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₄F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631452
Número CAS: 53072-18-7