Print…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 0 EUR
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01090994
Número CAS: 319-60-8