Print…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 0 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 193…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792430
Número CAS: 231291-22-8