Print…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0479-1G PC0479-5G PC0479-10G PC0479-25G PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA 0 EUR
APOSPC0479-1G APOSPC0479-5G APOSPC0479-10G APOSPC0479-25G APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃
Ponto de ebulição: 72 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631608
Número CAS: 261952-16-3
UN: 3265
ADR: 8,III