Print…
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0472-1G PC0472-25G PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA 335 EUR
APOSPC0472-1G APOSPC0472-25G APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅NO₂S
Ponto de ebulição: 106 °C/2mmHg
Densidade: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221621
Número CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III