Print…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0470-1G PC0470-5G PC0470-25G
APOSPC0470-1GEA 56.7 EUR
APOSPC0470-1G APOSPC0470-5G APOSPC0470-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Peso Molecular: 190.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631603
Número CAS: 261952-12-9