Print…
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 249 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Peso Molecular: 222.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD1631600
Número CAS: 261952-09-4