Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0460-25G PC0460-1G PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA 116 EUR
APOSPC0460-25G APOSPC0460-1G APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃N
Peso Molecular: 185.15 g/mol
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631597
Número CAS: 261952-06-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III