Print…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 43.5 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃N
Peso Molecular: 185.15 g/mol
Ponto de Fusão: 27…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631593
Número CAS: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III