Print…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798372
Número CAS: 778-56-3