Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 82.9 EUR
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 175…178 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631592
Número CAS: 261952-01-6