Print…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 101 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Fusão: 135…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631591
Número CAS: 120985-64-0