Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 109 EUR
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631590
Número CAS: 117186-02-4