Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 40.6 EUR
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631589
Número CAS: 13055-63-5