Print…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631588
Número CAS: 62089-35-4