Print…
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 77 EUR
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 204 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631582
Número CAS: 65934-74-9