Print…
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 311 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂ClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142891
Número CAS: 202925-04-0