Print…
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0436-1G PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA 27.7 EUR
APOSPC0436-1G APOSPC0436-5G
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Fórmula: C₁₃H₁₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059038
Número CAS: 115445-23-3