Print…
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0433-1G PC0433-5G
APOSPC0433-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0433-1G APOSPC0433-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Peso Molecular: 255.0319 g/mol
Densidade: 1.559 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631545
Número CAS: 261951-96-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS III