Print…
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Aluminum(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetonato Aluminum(III) Salt
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 945 EUR
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Fórmula: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
Peso Molecular: 486.22 g/mol
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042062
Número CAS: 14354-59-7