5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0425-5G
PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA
104
EUR
APOSPC0425-5G
APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula:
C₈H₅F₄NO Peso Molecular: 207.13 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
654-95-5 |