Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 104 EUR
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 654-95-5