5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0423-10G
PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA
0
EUR
APOSPC0423-10G
APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula:
C₁₀H₆F₄O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236299 Número CAS: 231291-18-2 |