Print…
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 132 EUR
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631546
Número CAS: 261951-94-4