Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 209 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631541
Número CAS: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III