Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 173 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Peso Molecular: 255.03 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C/30mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631579
Número CAS: 1514-11-0