Print…
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.8 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 85…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671764
Número CAS: 137654-21-8