Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 337 EUR
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃O
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631578
Número CAS: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II