Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.59 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: 75
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631576
Número CAS: 98187-18-9
UN: 3261
ADR: 8 III