Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0406-100G PC0406-25G PC0406-5G
APOSPC0406-100GEA 241 EUR
APOSPC0406-100G APOSPC0406-25G APOSPC0406-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
GC derivatising agent for silylation of hydroxy, carboxy, thio & primary and secondary amines.
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Ponto de ebulição: 168…170 °C
Densidade: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,III