Print…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
PC0403-100G PC0403-25G
APOSPC0403-100GEA 87 EUR
APOSPC0403-100G APOSPC0403-25G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Used to estimate asparagine and glutamine in peptides and proteins.
Fórmula: C₁₀H₅F₆IO₄
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009672
Número CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-9