Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 0 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631575
Número CAS: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III