Print…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631567
Número CAS: 261951-83-1