Print…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 128 EUR
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅F₄NO
Peso Molecular: 207.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631492
Número CAS: 287398-80-5