Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631405
Número CAS: 127271-65-2