Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 168 EUR
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆F₄O
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631491
Número CAS: 261951-79-5
UN: 1993
ADR: 3,III