Print…
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.155 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066444
Número CAS: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4