Print…
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049325
Número CAS: 7292-74-2