Print…
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 120 EUR
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃OS
Peso Molecular: 208.20 g/mol
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236342
Número CAS: 56456-52-1