Print…
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 EUR
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631536
Número CAS: 261951-74-0