Print…
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acrylic acid
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 249 EUR
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Peso Molecular: 180.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631413
Número CAS: 261951-72-8