Print…
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 179 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 84…85 °C/8mmHg
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631528
Número CAS: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8 II