Print…
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 282 EUR
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Ponto de ebulição: 80 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631425
Número CAS: 261951-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II