Print…
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 174 EUR
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 145 °C
Densidade: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631490
Número CAS: 261951-68-2
UN: 2735
ADR: 8,III