Print…
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631527
Número CAS: 22062-54-0