Print…
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 184 EUR
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631427
Número CAS: 261951-66-0