Print…
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 159 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631533
Número CAS: 192702-79-7