Print…
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClFO
Ponto de ebulição: 129…133 °C/17mmHg
Densidade: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631426
Número CAS: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II