Print…
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 161 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂ClF₃O₂S
Peso Molecular: 230.59 g/mol
Densidade: 1.657 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077600
Número CAS: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8 II